Läs mer
BD DAB Substratsats
Produktkod. 15846418
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. 15846418
Brand: BD 550880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
DAB buffert (50 ml) är en lösning av citronsyra och H 2 O 2 . DAB kromagen (2,5 ml) är en lösning av 3-3 diaminobensidin (1,74 % vikt/volym) och HCl.
För immunanalysprotokoll
  • Substrat för enzymperoxidas
  • Kromogen
  • Producerar brun fällning olöslig i alkohol
Immunhistokemi-fryst/paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kromagen Kvantitet 2.5mL
Kromagen typ DAB
För användning med (applikation) Immunhistokemi fryst eller paraffin
Kvantitet 1 kit
Typ av substrat DAB Substrat
Inkluderar 50 ml DAB buffert är en lösning av citronsyra och H2O2, 2,5 ml DAB kromagen, är en lösning av 1,74 % vikt/volym 3-3 diaminobensidin och HCl
pH 7.2
Förvaringskrav 4 °C
Endast forskningsanvändning