Läs mer
BD Salmonella och Shigella Typing Antisera
Produktkod. 11735035
Typ:
Salmonella O Antiserum Group E2 Factors 3, 15
Salmonella O Antiserum Group E3 Faktorer (3), (15), 34
Salmonella O Antiserum Group K Factor 18
Salmonella O Antiserum Grupp A Faktorer 1, 2, 12
Salmonella O Antiserum Grupp B Faktorer 1, 4, 12, 27
Salmonella O Antiserum Grupp B Faktorer 1, 4, 5, 12
Salmonella O Antiserum Grupp C1 Faktorer 6, 7
Salmonella O Antiserum Grupp C2 Faktorer 6, 8
Salmonella O Antiserum Grupp C3 Faktorer 8
Salmonella O Antiserum Grupp G Faktorer 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O Antiserum Poly AI Faktorer 1-16
Salmonella O antiserum grupp I faktor 16
Shigella Antiserum Poly Group C
Shigella Poly Group C1
Shigella Poly Group C2
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. 11735035
Brand: BD 229481
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Clia komplexitet Hög
Detekterbara analyter Salmonella
Typ Salmonella O Antiserum Grupp B Faktorer 1, 4, 5, 12
Kvantitet 3 mL
Form Frystorkat material
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Azide