Läs mer
BD Salmonella och Shigella Typing Antisera
Specifikationer
Specifikationer
| Clia komplexitet | Hög |
| Detekterbara analyter | Salmonella |
| Typ | Salmonella O Antiserum Grupp C1 Faktorer 6, 7 |
| Kvantitet | 3 mL |
| Form | Frystorkat material |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Vial Sal O Antiserum Grp C1 Ftr 6/7 Lyo
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium azide