Läs mer
BD Salmonella och Shigella Typing Antisera
Produktkod. 17392361
Change view
Typ:
Salmonella O Antiserum Group E3 Faktorer (3), (15), 34
Salmonella O Antiserum Grupp A Faktorer 1, 2, 12
Salmonella O Antiserum Grupp B Faktorer 1, 4, 12, 27
Salmonella O Antiserum Grupp B Faktorer 1, 4, 5, 12
Salmonella O Antiserum Grupp C1 Faktorer 6, 7
Salmonella O Antiserum Grupp C2 Faktorer 6, 8
Salmonella O Antiserum Grupp C3 Faktorer 8
Salmonella O Antiserum Grupp G Faktorer 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O Antiserum Poly AI Faktorer 1-16
Salmonella O antiserum grupp I faktor 16
Salmonella O-antiserum grupp K-faktor 18
Salmonella O-antiserumgrupp E2-faktorer 3, 15
Shigella Antiserum Poly Group C
Shigella Poly Group C1
Shigella Poly Group C2
Förpackningsstorlek:
3ml
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
17392361 Salmonella O Antiserum Grupp C3 Faktorer 8 -
17332361 Salmonella O antiserum grupp I faktor 16 -
11774985 Salmonella O Antiserum Poly AI Faktorer 1-16 3ml
11712804 Salmonella O-antiserum grupp K-faktor 18 3ml
11712874 Shigella Poly Group C1 3ml
11722874 Shigella Poly Group C2 3ml
11762894 Shigella Antiserum Poly Group C 3ml
11735035 Salmonella O Antiserum Grupp B Faktorer 1, 4, 5, 12 3ml
11912805 Salmonella O Antiserum Grupp A Faktorer 1, 2, 12 3ml
17362361 Salmonella O Antiserum Grupp C1 Faktorer 6, 7 -
11795965 Salmonella O Antiserum Grupp C2 Faktorer 6, 8 3ml
17382361 Salmonella O Antiserum Grupp B Faktorer 1, 4, 12, 27 -
17372361 Salmonella O-antiserumgrupp E2-faktorer 3, 15 -
17302371 Salmonella O Antiserum Group E3 Faktorer (3), (15), 34 -
17312371 Salmonella O Antiserum Grupp G Faktorer 13, 22, 23, (36), (37) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17392361 Leverantör BD Leverantörsnummer 230161
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Clia komplexitet Hög
Detekterbara analyter N. gonorrhoeae
Typ Salmonella O Antiserum Grupp C3 Faktorer 8
Kvantitet 3 mL
Form Frystorkat material