Läs mer
BD Difco™ Antisera för serologisk bekräftelse av E. coli O157:H7
Produktkod. 11702914
Change view
Produkttyp:
E. Coli Antisera
Förpackningsstorlek:
3ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11702914 E. Coli Antisera 3ml
11748323 E. Coli Antisera 3ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11702914 Leverantör BD Leverantörsnummer 229701
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
E. Coli O Antiserum O157 och E. Coli H Antiserum H7 används för att identifiera Escherichia coli O157:H7
E. coli O157:H7 är en enterisk patogen som endast kräver ett lågt inokulum för att orsaka sjukdom. Överföring sker vanligtvis via livsmedel. Serotypning av den entero-hemorragiska E. coli är användbar i den epidemiologiska dokumentationen av spridningen av en viss stam i ett livsmedelsburet utbrott. Vid tidpunkten för användning, testa både positiva och negativa kontrollkulturer för att kontrollera antiserumets prestanda.
  • Produkttyp: antigener och antisera
  • Grupperingar: D till K-produkter
  • Typ: antisera
  • Subtyp: E.coli - Lyofiliserad, återhydrera till 3mL
  • Hållbarhet: 1095 dagar
  • Etiketten har Naturgummi Latex uttalande
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Innehåll och lagring Kyl, förvara vid 2 °C till 8 °C
Produkttyp E. Coli Antisera
För användning med (applikation) För provrör för serologisk bekräftelse av E. coli O157:H7
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Difco E. Coli O Antiserum O157, 3 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide