Läs mer
BD Difco™ Antisera för serologisk bekräftelse av E. coli O157:H7
Produktkod. 11748323
Produkttyp:
Antiserum
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. 11748323
Brand: BD 221591
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
E. Coli O Antiserum O157 och E. Coli H Antiserum H7 används för att identifiera Escherichia coli O157:H7
E. coli O157:H7 är en enterisk patogen som endast kräver ett lågt inokulum för att orsaka sjukdom. Överföring sker vanligtvis via livsmedel. Serotypning av den entero-hemorragiska E. coli är användbar i den epidemiologiska dokumentationen av spridningen av en viss stam i ett livsmedelsburet utbrott. Vid tidpunkten för användning, testa både positiva och negativa kontrollkulturer för att kontrollera antiserumets prestanda.
  • Produkttyp: antigener och antisera
  • Grupperingar: D till K-produkter
  • Typ: antisera
  • Subtyp: E.coli - Lyofiliserad, återhydrera till 3mL
  • Hållbarhet: 1095 dagar
  • Etiketten har Naturgummi Latex uttalande
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Innehåll och lagring Kyl, förvara vid 2 °C till 8 °C
Produkttyp Antiserum
För användning med (applikation) För provrör för serologisk bekräftelse av E. coli O157:H7
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide