Läs mer
BD Difco™ Antisera för serologisk bekräftelse av E. coli O157:H7
Produkttyp:
Antiserum
Förpackningsstorlek:
3ml
Beskrivning
E. coli O157:H7 är en enterisk patogen som endast kräver ett lågt inokulum för att orsaka sjukdom. Överföring sker vanligtvis via livsmedel. Serotypning av den entero-hemorragiska E. coli är användbar i den epidemiologiska dokumentationen av spridningen av en viss stam i ett livsmedelsburet utbrott. Vid tidpunkten för användning, testa både positiva och negativa kontrollkulturer för att kontrollera antiserumets prestanda.
- Produkttyp: antigener och antisera
- Grupperingar: D till K-produkter
- Typ: antisera
- Subtyp: E.coli - Lyofiliserad, återhydrera till 3mL
- Hållbarhet: 1095 dagar
- Etiketten har Naturgummi Latex uttalande
Certifikat
CE-märkning
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Innehåll och lagring | Kyl, förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Produkttyp | Antiserum |
| För användning med (applikation) | För provrör för serologisk bekräftelse av E. coli O157:H7 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido