Läs mer
BD Difco™ Bordatella pertussis Serotypande Antisera
Produktkod. 11792764
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11792764 1 ml 1ml
1 options
Innehåller kvicksilver. Kassera på rätt sätt.
Produktkod. 11792764 Leverantör BD Leverantörsnummer 223091
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innehåller kvicksilver. Kassera på rätt sätt.
Kaninserum för agglutination av objektglas
  • Finns i 1,0 ml förpackade injektionsflaskor
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Innehåll och lagring Kyl, förvara vid 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Bordatella pertussis
Kvantitet 1 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vial B. Pertussis Antiserum 1Ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide