Läs mer
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen och Antisera
Produktkod. 11712774
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11712774 1 ml 1ml
11702844 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11712774 Leverantör BD Leverantörsnummer 223101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Snabbreaktiva guldstandard-antisera-typningspaneler för Bordetella Pertusis-antigen och Bordetella Parapertusis-antisera
  • Produkttyp: Antigen och Antisera
  • Grupperingar: A till B-produkter
Bordetella Pertussis Antigen
  • Undertyp: Kvalitetskontrollantigener
  • Typ: Antigener
  • Mängd: 5mL
  • Hållbarhet: 730 dagar
  • Positiv kontroll för Bordetella pertussis antiserum
Bordetella Parapertussis Antiserum
  • Subtyp: Bordetella Antisera
  • Typ: Antisera
  • Lyofiliseras, rehydrera till 1 ml
  • Hållbarhet: 965 dagar
  • Kaninserum för agglutination av objektglas
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Typ Bordetella parapertussis Antiserum
Kvantitet 1 ml