Läs mer
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen och Antisera
Produktkod. p-3202730
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Produktkod. 11712774
Brand: BD 223101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De angivna produkterna innehåller kvicksilver. Lägg inte produkter som innehåller kvicksilver i papperskorgen. Produkter som innehåller kvicksilver ska återvinnas eller kasseras som farligt avfall. Produkter som innehåller kvicksilver kan regleras av lokala, statliga eller federala lagar. Vissa produkter som innehåller kvicksilver är inte tillgängliga för försäljning i vissa stater.
Snabbreaktiva guldstandard-antisera-typningspaneler för Bordetella Pertusis-antigen och Bordetella Parapertusis-antisera
  • Produkttyp: Antigen och Antisera
  • Grupperingar: A till B-produkter
Bordetella Pertussis Antigen
  • Undertyp: Kvalitetskontrollantigener
  • Typ: Antigener
  • Mängd: 5mL
  • Hållbarhet: 730 dagar
  • Positiv kontroll för Bordetella pertussis antiserum
Bordetella Parapertussis Antiserum
  • Subtyp: Bordetella Antisera
  • Typ: Antisera
  • Lyofiliseras, rehydrera till 1 ml
  • Hållbarhet: 965 dagar
  • Kaninserum för agglutination av objektglas
Certifikat
CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Typ Bordetella parapertussis Antiserum
Kvantitet 1 ml
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P330-Skölj munnen.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide