Läs mer
BD Difco™ Kulturmedietillsatser: Anrikning av äggula 50 %
Produktkod. 15213639
Change view
:
Anrikning av äggula 50%; 10 x 10 ml
Produktkod.
15213639 Anrikning av äggula 50%; 10 x 10 ml
1 options
Produktkod. 15213639 Leverantör BD Leverantörsnummer 215329
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Att berika media för odling och isolering av ett stort antal mikroorganismer och vävnadsceller
Ägguleberikning 50%
  • För användning i SFP-agarbas och McClung Toabe-agarbas för isolering av Clostridium -arter baserat på deras lecitinasaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50%
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Tillsats Anrikning av äggula
För användning med (applikation) För användning i Difco™ SFP-agarbas, Difco™ McClung Toabe agarbas för isolering och identifiering av clostridiumarter och för anrikning av media