Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Antibiotikamedium 1
Produktkod. 11732844
:
Antibiotikamedium 1 (Penassay Seed Agar); 500 g
Produktkod. 11732844
Brand: BD 226340
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att bestämma antibiotisk styrka genom den mikrobiologiska analystekniken. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Antibiotikum Medium 1 ingår i ett stort urval av dehydrerade medier.
  • Penassay Seed Agar Mikrobiologisk analys av antibiotika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, EP, USP
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Antibiotikamedium 1
Produkttyp Antibiotiskt medium
Formulering Nötköttsextrakt 1,5 g/l, jästextrakt 3 g/l, bukspottkörtelsmältning av kasein 4 g/l, pepton 6 g/l, dextros 1 g/l, agar 15 g/l
För användning med (applikation) Penassay Seed Agar Mikrobiologisk analys av antibiotika
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g