missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Antibiotikamedium 10
Beskrivning
- Antibiotikum Medium 10 Polymyxin Base Agar Mikrobiologisk analys av antibiotika
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EP, USP |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Antibiotikamedium 10 |
| Produkttyp | Antibiotiskt medium |
| Formulering | Pankreasnedbrytning av kasein 17 g/l, sojabönpepton 3 g/l, dextros 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l, agar 12 g/l, polysorbat 80 10 g/l |
| För användning med (applikation) | Antibiotikamedium 10 Polymyxinbas agar Mikrobiologisk analys av antibiotika |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?