Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Antibiotikamedium 11
Beskrivning
- Erytromycin/Neomycinagar Mikrobiologisk analys av antibiotika
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, USDA, USP |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Antibiotikamedium 11 |
| Produkttyp | Antibiotiskt medium |
| Formulering | Nötköttsextrakt 1,5 g/l, jästextrakt 3 g/l, bukspottkörtelsmältning av kasein 4 g/l, pepton 6 g/l, dextros 1 g/l, agar 15 g/l |
| För användning med (applikation) | Erytromycin/Neomycinagar Mikrobiologisk analys av antibiotika |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |