Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Antibiotikamedium 19
Produktkod. 11778882
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11778882 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11778882 Leverantör BD Leverantörsnummer 243100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att bestämma antibiotisk styrka genom den mikrobiologiska analystekniken. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Antibiotikum Medium 19 ingår i ett stort urval av dehydrerade medier.
  • Dehydrerad
  • Kulturmedia
  • Antibiotikamedium 19
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EP, USP
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Antibiotikamedium 19
Produkttyp Antibiotiskt medium
Formulering Nötköttsextrakt 2,4 g/l, jästextrakt 4,7 g/l, pepton 9,4 g/l, dextros 10 g/l, natriumklorid 10 g/l, agar 23,5 g/l
För användning med (applikation) Mikrobiologisk analys av antibiotika
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g