Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Antibiotikamedium 5
:
Antibiotikum Medium 5 (Streptomycin Assay Agar); 500 g
Beskrivning
- Streptomycinanalys Agar Mikrobiologisk analys av antibiotika
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, USDA, USP |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Antibiotikamedium 5 |
| Produkttyp | Antibiotiskt medium |
| Formulering | Nötköttsextrakt 1,5 g/l, jästextrakt 3 g/l, pepton 6 g/l, agar 15 g/l |
| För användning med (applikation) | Streptomycinanalys Agar Mikrobiologisk analys av antibiotika |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |