missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Antibiotikamedium 8

Produktkod. 11709092
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Antibiotikum Medium 8; 500 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11709092

Brand: BD 266710

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För att bestämma antibiotisk styrka genom den mikrobiologiska analystekniken

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad AOAC, USDA, USP
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Antibiotikamedium 8
Produkttyp Antibiotiskt medium
Formulering Nötköttsextrakt 1,5 g/l, jästextrakt 3 g/l, pepton 6 g/l, agar 15 g/l
För användning med (applikation) Bestämning av antibiotisk styrka genom mikrobiologiska analystekniker
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.