Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Antibiotikamedium 9
:
Antibiotikum Medium 9 (Polymyxin Base Agar); 500 g
Beskrivning
- Penassay Seed Agar Mikrobiologisk analys av antibiotika
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EP, USP |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Antibiotikamedium 9 |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Pankreasnedbrytning av kasein 17 g/l, sojapepton 3 g/l, dextros 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l, agar 20 g/l |
| För användning med (applikation) | Bestämning av antibiotisk styrka genom mikrobiologiska analystekniker |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |