Läs mer
BD Difco™ Dehydratiserat odlingsmedium: B12-analysmedium
Produktkod. 11728932
:
B12 analysmedium USP; 100 g
Produktkod. 11728932
Brand: BD 245710
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i USP och AOAC metoder för mikrobiologisk analys av vitamin B12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO, 9000
Form Dehydrerad
Medietyp B12 analysmedium
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Vitaminanalys kasaminosyror 15 g/l, dextros 40 g/l, asparagin 0,2 g/l, natriumacetat 20 g/l, askorbinsyra 4 g/l, L-cystin 0,4 g/l, DL-tryptofan 0,4 g/l, 2 guaninhydroklorid/l, 2 guaninsulfat 20mg/L, Uracil 20mg/L, Xanthine 20mg/L, Riboflavin 1mg/L, Tiaminhydroklorid 1mg/L, μBiotin 10 g/L, Niacin 2mg/L, p-Aminobensoesyra 2mg/L, Kalciumpantothenat/L, pyromantoxin/l, pyro1mg/l Pyridoxalhydroklorid 4mg/L, Pyridoxaminhydroklorid μ800 g/L, Folsyra 200 μg/L, Monopaliumfosfat 1g/L, Dikaliumfosfat 1g/L, Magnesiumsulfat 0,4g/L, Natriumklorid 20mg Mansulfat/L, 20mg Mansulfat/L, 20mg/L, Polysorbate 80 2g/L
För användning med (applikation) Isolering av Lactobacillus delbrueckii underart Lactis 7830
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 100 g