Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: CzaPEK-Dox-buljong
:
CzaPEK-Dox-buljong; 500 g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | CzaPEK-Dox buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Sackaros 30g/L, Natriumnitrat 3g/L, Dikaliumfosfat 1g/L, Magnesiumsulfat 0,5g/L, Kaliumklorid 0,5g/L, Järnsulfat 0,01g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av organismer som kan utnyttja oorganiskt kväve |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |