Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Gonococcal (GC) Medium Base
:
Gonokocker (GC) Medium Bas; 500 g
Beskrivning
- Dehydrerad
- Kulturmedia
- Gonococcal (GC) Medium Base
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | GC Medium Base |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Proteos Pepton nr. 3 15g/L, Majsstärkelse 1g/L, Dikaliumfosfat 4g/L, Monopaliumfosfat 1g/L, Natriumklorid 5g/L, Agar 10g/L |
| För användning med (applikation) | För olika tillsatser för att isolera och odla Neisseria gonorrhoeae och andra kräsna mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |