Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Granulerad agar
Produktkod. 11718233
Change view
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11718233 2000 g 2kg
10006334 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11718233 Leverantör BD Leverantörsnummer 214510
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som stelningsmedel för odlingsmedier. BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Granulerad agar övervakas noggrant med avseende på odlingssvar, löslighet och gelningstemperatur.
Tillämpningar:
  • Stelningsmedel för odlingsmedier
  • Granulerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tillsats Agar
Form Dehydrerad granulat
För användning med (applikation) Allmänna bakteriologiska ändamål
Förpackningstyp Behållare
Kvantitet 2000 g