Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Granulerad agar
Produktkod. 10006334
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 10006334
Brand: BD 214530
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Används som stelningsmedel för odlingsmedier. BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Granulerad agar övervakas noggrant med avseende på odlingssvar, löslighet och gelningstemperatur.
Tillämpningar:
  • Stelningsmedel för odlingsmedier
  • Granulerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tillsats Agar
Form Dehydrerad granulat
För användning med (applikation) Allmänna bakteriologiska ändamål
Förpackningstyp Behållare
Kvantitet 500 g