Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: ISP Medium 2
:
International Streptomyces Project (ISP) Medium 2 ; 500 g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | ISP-Jästmaltagar (Medium 2) |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Jästextrakt 4g/L, Maltextrakt 10g/L, Dextros 4g/L, Agar 20g/L |
| För användning med (applikation) | För karakterisering av Streptomyces-arter enligt det internationella Streptomyces-projektet |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |