Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: King Medium A (Pseudomonas agar P)
:
King Medium A (Pseudomonas Agar P); 500 g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, BAM |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | King Medium A |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Pankreasnedbrytning av gelatin 20 g/l, magnesiumklorid 1,4 g/l, kaliumsulfat 10 g/l, agar 15 g/l |
| För användning med (applikation) | Används med glycerol för detektion och differentiering av P. aeruginosa baserat på pyocyaninproduktion |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |