Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: Lactobacilli MRS-agar
Produktkod. 11723553
:
Laktobaciller MRS-agar; 500 g
Produktkod. 11723553
Brand: BD 288210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För odling av laktobaciller. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Lactobacilli MRS Agar ingår i ett stort urval av dehydrerade medier.
  • Dehydrerad
  • Kulturmedia
  • Laktobaciller MRS-agar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad COMPF, ISO , SMD
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Dehydrerad
Medietyp MRS Agar
Produkttyp Agar
Formulering Proteos Pepton No. 3 10g/L, Nötköttsextrakt 10g/L, Jästextrakt 5g/L, Dextros 20g/L, Polysorbat 80 1g/L, Ammoniumcitrat 2g/L, Natriumacetat 5g/L, Magnesiumsulfat 0,1g/L, 0,1g/L Man. Fosfat 2g/L, Agar 15g/L
För användning med (applikation) Odling av laktobaciller
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g