Läs mer
BD Difco™ Lactobacilli MRS-buljong
Produktkod. p-4869073
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Produktkod. 11713553
Brand: BD 288130
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Rekommenderas för användning vid isolering, uppräkning och odling av Lactobacillus-arter. BD™ Difco™ Lactobacilli MRS Broth stöder frodig tillväxt av alla laktobaciller från orala, fekala, mejeriprodukter och andra källor. Levereras i ett bekvämt, lättanvänt uttorkat pulver.
Difco™ Lactobacilli MRS-buljongpulver innehåller pepton och dextros. Dessa ingredienser tillhandahåller kväve, kol och andra element som är nödvändiga för tillväxt. Polysorbat 80, acetat, magnesium och mangan ger tillväxtfaktorer för att odla en mängd olika laktobaciller. Ovanstående ingredienser kan hämma tillväxten av vissa andra organismer än laktobaciller.
  • Baserat på formuleringarna av deMan, Rogosa och Sharpe
  • Prover kan inokuleras direkt i Lactobacilli MRS Broth
  • Ger en bra kulturell respons med: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 och Lactobacillus johnsonii 11506
  • pH (5,5 % lösning, 25 °C): 6,5± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad COMPF, SMD
Färg Solbränna
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Dehydretat pulver
Medietyp MRS buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Proteos Pepton No. 3 10g/L, Nötköttsextrakt 10g/L, Jästextrakt 5g/L, Dextros 20g/L, Polysorbat 80 1g/L, Ammoniumcitrat 2g/L, Natriumacetat 5g/L, Magnesiumsulfat 0,1g/L, 0,1g/L Man. Fosfat 2g/L
För användning med (applikation) Odling av laktobaciller
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g