Läs mer
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Agar, Lennox
Beskrivning
- Innehåller 5g/L NaCl
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | LB Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Trypton 10 g/l, jästextrakt 5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 15 g/l |
| För användning med (applikation) | Förökning och underhåll av Escherichia coli för molekylärbiologi |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |