Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: LB Agar, Miller (Luria-Bertani)
Produktkod. p-4869118
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11748902
Brand: BD 244510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Föröka och underhålla E. coli för molekylärbiologi. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: LB Agar, Miller (Luria-Bertani) levereras i uttorkad form för att underlätta för laboratoriet och biobearbetningsspecialisten.
  • Innehåller 10g/L NaCl
  • För förökning av E. coli
  • Brett utbud av molekylärbiologiska tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CCAM
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp LB Agar, Miller
Produkttyp Agar
Formulering Trypton 10 g/l, jästextrakt 5 g/l, natriumklorid 10 g/l, agar 15 g/l
För användning med (applikation) Förökning och underhåll av Escherichia coli för molekylärbiologi
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 2000 g