Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Leptospira Medium Base EMJH
Produktkod. 11793513
:
Leptospira Medium Base EMJH; 500 g
Produktkod. 11793513
Brand: BD 279410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd med Leptospira Enrichment EMJH för att odla och underhålla Leptospira
Användningsområden:
För utvärdering, underhåll, selektiv anrikning, differentiering, isolering, odling, detektion, förökning av bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SMWW
Innehåll och lagring Kyla
Form Dehydrerad
Medietyp Leptospira Medium Base
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Dinatriumfosfat 1 g/l, monokaliumfosfat 0,3 g/l, natriumklorid 1 g/l, ammoniumklorid 0,25 g/l, tiamin 5 mg/l
För användning med (applikation) Används med Leptospira anrikning EMJH för att odla och underhålla Leptospira
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium chloride