Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: Lowenstein Medium Base
Produktkod. 11738902
:
Lowenstein Medium Base; 500 g
Produktkod. 11738902
Brand: BD 244420
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används med glycerol för att förbereda olika koagulerade äggmedier för isolering och differentiering av mykobakterier
Användningsområden:
För utvärdering, underhåll, selektiv anrikning, differentiering, isolering, odling, detektion, förökning av bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Innehåll och lagring Kyla
Form Dehydrerad
Medietyp Lowenstein Medium Base
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Asparagin 3,6g/L, Monopaliumfosfat 2,4g/L, Magnesiumsulfat 0,24g/L, Magnesiumcitrat 0,6g/L, Potatismjöl 30g/L, Malakitgrönt 0,4g/L
För användning med (applikation) Isolering och odling av mykobakterier och som baser för selektiva, differentiella och berikade medier för mykobakterier
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g