missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Luria Broth Base, Miller
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningstyp:
Flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
- Innehåller 0,5 g/L NaCl
Användningsområden:
För utvärdering, underhåll, selektiv anrikning, differentiering, isolering, odling, detektion, förökning av bakterier
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, COMPF |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Luria buljongbas, Miller |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Pankreatisk smältning av kasein 10 g/l, jästextrakt 5 g/l, natriumklorid 0,5 g/l |
| För användning med (applikation) | Upprätthålla och föröka Escherichia coli i molekylära mikrobiologiska procedurer med eller utan tillsatt glukos |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering