Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: M 17 buljong
Produktkod. 11708293
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11708293 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11708293 Leverantör BD Leverantörsnummer 218561
Edge
Selektiv isolering och uppräkning av streptokocker. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: M 17 Broth ingår i ett stort urval av dehydrerade medier.
  • Dehydrerad
  • Kulturmedia
  • M 17 Buljong
Beställningsinfo
Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.
Certifikat
MPF, ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad COMPF, ISO
Innehåll och lagring Kyla
Form Dehydrerad
Medietyp M17 buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Pankreasnedbrytning av kasein 5 g/l, sojapepton 5 g/l, nötköttsextrakt 5 g/l, jästextrakt 2,5 g/l, askorbinsyra 0,5 g/l, magnesiumsulfat 0,25 g/l, dinatrium-beta-glycerofosfat 19 g/l
För användning med (applikation) Isolera mjölksyrastreptokocker från yoghurt, oststarter och andra mejeriprodukter
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g