Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: M9 Minimal Salts, 5x
Produktkod. 11748952
:
M9 minimala salter, 5X; 500 g
Produktkod. 11748952
Brand: BD 248510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För odling av rekombinanta stammar av E. coli. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: M9 Minimal Salts, 5x är en del av ett stort urval av dehydrerade media.
  • Dehydrerad
  • Kulturmedia
  • M9 minimala salter
  • 5x
Beställningsinfo
Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kyla
Form Dehydrerad
Produkttyp Förberedde mikrobiologiska medier
Formulering Dinatriumfosfat (vattenfritt) 33,9 g/l, monokaliumfosfat 15 g/l, natriumklorid 2,5 g/l, ammoniumklorid 5 g/l
För användning med (applikation) Odling av rekombinanta stammar av Escherichia coli
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • M9 Minimal Salts
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium chloride