Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: MacConkey-agarbas
Beskrivning
- Format: Uttorkad
Beställningsinfo
Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | MacConkey agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Pankreasnedbrytning av gelatin 3 g/l, peptoner (kött och kasein) 3 g/l, gallsalter 1,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 13,5 g/l, neutral röd 0,03 g/l, kristallviolett 1 mg/l |
| För användning med (applikation) | Tillsatt kolhydrat i differentierande koliformer baserat på jäsningsreaktion |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- macconkey agar base
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: bile salts