Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Maltextraktagar
Click to view available options
:
Maltextraktagar; 500 g
Description
Order Info
Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.
Certifications
ISO 9001:2008, BAM, COMPF
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, BAM, COMPF |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Maltextraktagar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Maltos 12,75 g/l, dextrin 2,75 g/l, glycerol 2,35 g/l, pepton 0,78 g/l, agar 15 g/l |
| För användning med (applikation) | Isolera, odla och räkna upp Jäst och mögel |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |