Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Marine Agar 2216
Produktkod. 11718183
:
Marine Agar 2216; 500 g
Produktkod. 11718183
Brand: BD 212185
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolering, odling och uppräkning av heterotrofa marina bakterier. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Marine Agar 2216 ingår i ett stort urval av dehydrerade media.
  • Dehydrerad
  • Kulturmedia
  • Marin agar 2216
Beställningsinfo
Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Marin agar 2216
Produkttyp Agar
Formulering Pepton 5g/L, Jästextrakt 1g/L, Järncitrat 0,1g/L, Natriumklorid 19,45g/L, Magnesiumklorid 8,8g/L, Natriumsulfat 3,24g/L, Kalciumklorid 1,8g/L, Kalium5 Bikarbonat/L, 0,5g/L, Natrium5G/L, 0,5g/L. Kaliumbromid 0,08g/L, Strontiumklorid 34mg/L, Borsyra 22mg/L, Natriumsilikat 4mg/L, Natriumfluorid 2,4mg/L, Ammoniumnitrat 1,6mg/L, Dinatriumfosfat 8mg/L, Agar
För användning med (applikation) Isolering, odling och uppräkning av heterotrofa marina bakterier
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • marine broth 2216
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: calcium chloride