Läs mer
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Marine Broth 2216
:
Marine Broth 2216; 500 g
Beskrivning
- Dehydrerad
- Kulturmedia
- Marine Broth 2216
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Marine Broth 2216 |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Pepton 5g/L, Jästextrakt 1g/L, Järncitrat 0,1g/L, Natriumklorid 19,45g/L, Magnesiumklorid 5,9g/L, Magnesiumsulfat 3,24g/L, Kalciumklorid 1,8g/L, Kalium5 Bikarbonat/L, Natrium5 Bikarbonat 0. 0,16 g/L, Kaliumbromid 0,08 g/L, Strontium |
| För användning med (applikation) | Odling av heterotropa marina bakterier |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- marine broth 2216
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: calcium chloride