Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Middlebrook 7H10 Agar
:
Middlebrook 7H10 Agar; 500 g
Beskrivning
- Dehydrerad
- Kulturmedia
- Middlebrook 7H10 Agar
Beställningsinfo
Se vår hemsida eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog för produktinformation.
Certifikat
ISO, 9000, EP
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO, 9000, EP |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Middlebrook 7H10 Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Ammoniumsulfat 0,5 g/900 ml, monokaliumfosfat 1,5 g/l,/900 ml, dinatriumfosfat 1,5 g/900 ml, natriumcitrat 0,4 g/900 ml, magnesiumsulfat 25 mg/900 ml, kalciumklorid 900 ml, kalcium. Sulfat 1mg/900mL, Kopparsulfat 1mg/900mL, L-glutaminsyra (natriumsalt) 0,5g/900mL, Järn(III)ammoniumcitrat 0,04g/900mL, Pyridoxinhydroklorid 1mg/900mL, Biotin 2900mL, grönt, 500mL, 2900mL. g/900 μml, agar 15 g/900 ml |
| För användning med (applikation) | Isolering av Escherichia coli 25922, Mycobacterium tuberculosis H37Ra 25177, Mycobacterium kansasii, grupp I 12478, Mycobacterium scrofulaceum, grupp II 19981, Mycobacterium intracellulare, grupp III 13950, Mycobacterium, grupp IV för 8um41 |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |