Läs mer
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Modified Letheen Broth (AOAC )
:
Letheen buljong; 500 g
Beskrivning
Användningsområden:
För utvärdering, underhåll, selektiv anrikning, differentiering, isolering, odling, detektion, förökning av bakterier
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BAM |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Letheen buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Letheen buljong 25,7g/L, Trypton 5g/L, Proteose Pepton No. 3 10g/L, Jästextrakt 2g/L, Natriumbisulfit 0,1g/L |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologisk utvärdering av kosmetika - inaktiverar konserveringsmedel |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |