Läs mer
BD Difco™ Mueller Hinton buljong
Beskrivning
Mueller Hinton Broth, inte katjonjusterad, är ett dehydrerat odlingsmedium som inte kompletteras med kalcium- eller magnesiumjoner. Den är formulerad för att ha en låg tymin- och tymidinhalt. Den kan användas för antimikrobiell känslighetstestning av buljongspädning så länge som kalcium- och magnesiumjonkoncentrationerna justeras enligt CLSI-standard M7.
- Syrahydrolysat (smältning) av kasein och nötköttsextrakt tillhandahåller aminosyror och andra kvävehaltiga ämnen, mineraler, vitaminer, kol och andra näringsämnen för att stödja tillväxten av mikroorganismer
- Stärkelse fungerar som en skyddande kolloid mot giftiga ämnen i mediet; hydrolys av stärkelsen under autoklavering ger en liten mängd dextros, som är en energikälla
- Visar ett kulturellt svar på: Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853 och Staphylococcus aureus 29213
- pH (2,1 % lösning, 25 °C): 7,3± 0,1
- Kalcium: 2,–9 5,9 mg/L; Magnesium: 3,–2 5,2 mg/L
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, CLSI |
| Färg | Ljus beige (med några mörka fläckar) |
| Innehåll och lagring | Kyla |
| Form | Dehydretat pulver |
| Medietyp | Mueller Hinton buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Nötköttsextrakt 2 g/L, surt smältande av kasein 17,5 g/L, Stärkelse 1,5 g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av många olika kräsna och icke kräsna mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |