Läs mer
BD Difco™ Mueller Hinton buljong
Produktkod. p-4902020
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11703503
Brand: BD 275730
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid odling av ett brett utbud av kräsna och icke kräsna mikroorganismer. BD™ Difco™ Mueller Hinton Broth är ett allmänt medium som inte är katjonjusterat. Det kan användas i antimikrobiell känslighetstestning av mikroorganismer med buljongutspädningsmetoder.
Mueller Hinton Broth, inte katjonjusterad, är ett dehydrerat odlingsmedium som inte kompletteras med kalcium- eller magnesiumjoner. Den är formulerad för att ha en låg tymin- och tymidinhalt. Den kan användas för antimikrobiell känslighetstestning av buljongspädning så länge som kalcium- och magnesiumjonkoncentrationerna justeras enligt CLSI-standard M7.
  • Syrahydrolysat (smältning) av kasein och nötköttsextrakt tillhandahåller aminosyror och andra kvävehaltiga ämnen, mineraler, vitaminer, kol och andra näringsämnen för att stödja tillväxten av mikroorganismer
  • Stärkelse fungerar som en skyddande kolloid mot giftiga ämnen i mediet; hydrolys av stärkelsen under autoklavering ger en liten mängd dextros, som är en energikälla
  • Visar ett kulturellt svar på: Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853 och Staphylococcus aureus 29213
  • pH (2,1 % lösning, 25 °C): 7,3± 0,1
  • Kalcium: 2,–9 5,9 mg/L; Magnesium: 3,–2 5,2 mg/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, CLSI
Färg Ljus beige (med några mörka fläckar)
Innehåll och lagring Kyla
Form Dehydretat pulver
Medietyp Mueller Hinton buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Nötköttsextrakt 2 g/L, surt smältande av kasein 17,5 g/L, Stärkelse 1,5 g/L
För användning med (applikation) Odling av många olika kräsna och icke kräsna mikroorganismer
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g