Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: Potatisdextrosbuljong
Produktkod. 11738982
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11738982 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11738982 Leverantör BD Leverantörsnummer 254920
Edge
För odling av jäst och mögel. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Potatisdextrosbuljong är en del av ett stort urval av dehydrerade medier.
  • Dehydrerad
  • Kulturmedia
  • Potatis dextros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Innehåll och lagring Kyla
Form Dehydrerad
Medietyp Potatis dextrosbuljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Potatisstärkelse (från infusion) 4g/L, Dextros 20g/L
För användning med (applikation) Odling av jäst och mögel
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g