Läs mer
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Rappaport Vassiliadis R10 Broth
:
Rappaport-Vassiliadis; 500 g
Beskrivning
- Formulering: Pankreasnedbrytning av kasein 4,54 g/l, natriumklorid 7,2 g/l, monokaliumfosfat 1,45 g/l, magnesiumklorid (vattenfri) 13,4 g/l, malakitgrönt oxalat 36 mg/l
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om ett exemplar om inget annat anges.
Certifikat
IDF, ISO , USDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IDF, ISO , USDA |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Rappaport-Vassiliadis R10 buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Pankreasnedbrytning av kasein 4,54 g/l, natriumklorid 7,2 g/l, monokaliumfosfat 1,45 g/l, magnesiumklorid (vattenfri) 13,4 g/l, malakitgrönt oxalat 36 mg/l |
| För användning med (applikation) | Selektiv berikning av Salmonella från livsmedel, förorenat vatten och andra material, selektiva medier som rekommenderas av European Chocolate Manufacturer's Association och AOAC för snabb upptäckt av rörlig Salmonella |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |