Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: SFP-agarbas
:
Shahidi Ferguson Perfringens (SFP) agarbas ; 500 g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, COMPF, ISO |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Shahidi Ferguson Perfringens agarbas |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Jästextrakt 5g/L, Proteos Pepton No. 3 7,5g/L, Pankreasnedbrytning av kasein 7,5g/L, Soyton 5g/L, Järn(III)ammoniumcitrat 1g/L, Natriumbisulfit 1g/L, Agar 20g/L |
| För användning med (applikation) | Detektering och uppräkning av Clostridium perfringens i livsmedel |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |