Läs mer
Gibco™ Difco™ TC-jäst, ultrafiltrerad (UF)
Produktkod. 16259891 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
10 kg
50 kg
Tillverkningskvalitet:
UF
Förpackningsstorlek:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Tillverkningskvalitet Förpackningsstorlek
16259891 10 kg UF -
16249891 500 g UF 500g
16239951 50 kg UF -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16259891 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 292805
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra cellkulturens prestanda med Gibco™ Difco™ TC Yeastolate Ultra-Filtered (UF) Low Bioburden samtidigt som risken i bioprocessmetoder minskas.
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden är ett animaliskt ursprungsfritt och vattenlösligt extrakt av autolyserad jäst, förbättrat för vävnadskulturapplikationer (TC). Denna produkt är en blandning av lågmolekylära peptider, aminosyror, kolhydrater (enkla och komplexa) och vitaminer. Utöver de prestationshöjande egenskaperna hos vår TC-jästolatprodukt kan detta erbjudande hjälpa till att minska nivåerna av endotoxin och biologisk belastning.
Difco TC-jäst, ultrafiltrerad (UF), är en produkt utan animaliskt ursprung (AOF) som härstammar från vattenlösliga delar av autolyserad jäst (Saccharomyces cerevisiae). Denna produkt är avsedd som ett näringstillskott för bakteriella, insekts- och däggdjurscellkulturer.
Låg biobelastning
• Att minska biobelastningsnivåerna begränsar effekterna av potentiella interaktioner mellan organismerna och peptonen, vilket kan påverka produktens stabilitet och prestanda
•  kan eliminera behovet av att ta bort högre nivåer av biolast från inkommande kritiska råvaror, vilket därmed bidrar till att förbättra den uppströms bioproduktionsprocessen
• Tillgänglig i biolastnivåer på ≤100 –300 CFU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Beige
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Beskrivning Beige, free-flowing, homogeneous fine powder
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp TC Yeastolate
Endotoxinnivå 500 EU/g
Formatera Hink
För användning med (applikation) Förberedelse av bakteriella, insekts- och däggdjurskulturmedier
Tillverkningskvalitet UF
pH 5.4 till 7.2
Produktlinje Difco
Kvantitet 10 kg
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.