Läs mer
BD Difco™ Agar, teknisk
Produktkod. 11793523
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Behållare
Flaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11793523 500 g Flaska 500g
11783523 2 kg Behållare 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11793523 Leverantör BD Leverantörsnummer 281230
 Begränsad artikel
I lager
Används vid framställning av mikrobiologiska odlingsmedier. BD™ Difco™ Agar, Technical är ett stelningsmedel med bredare kvalitetskontrollparametrar än andra bakteriologiska agarer. Emellertid övervakas lösligheten, gelningstemperaturen och soliditeten noggrant för att tillåta dess användning.
Teknisk agar är lämplig för många bakteriologiska tillämpningar. Denna agar är inte mycket bearbetad, har bredare tekniska specifikationer än andra agarer och rekommenderas inte för tillväxt av kräsna organismer. Den visar bra kulturell respons (i näringsbuljong) på Escherichia coli 25922 och Staphylococcus aureus 25923.
  • Förlust vid torkning (LOD):≤ 20 %
  • Aska(%):≤ 6,5 %
  • Kalciumμ g/g (ppm):≤ 3 000 ppm
  • Magnesiumμ g/g (ppm):≤ 1 300 ppm
  • Smältpunkt:≤ 85 °C
  • Gelningspunkt: 32 39 –°C
  • Gelstyrka: 613g/cm 3
  • pH (1,5 % lösning, 25 °C): 5,9
  • Antal sporer: 4 300 CFU/g
  • Standard plattantal: 2 725 CFU/g
  • Oorganiska ämnen: Kalcium 0,110%, Klorid 0,172%, Kobolt< 0,001 %, koppar< 0,001 %, Järn 0,002 %, Bly< 0,001%, Magnesium 0,093%, Mangan< 0,001 %, nitrat< 0,005 %, Fosfat 0,015 %, Kalium 0,124 %, Natrium 0,932 %, Sulfat 0,367 %, Svavel 0,646 %, Tenn< 0,001 %, zink< 0,001 %
Agar är en fykokolloid utvunnen från en grupp rödlila marina alger (klass Rhodophyceae). Agar är det valda gelningsmedlet eftersom det förblir fast vid tillväxttemperaturer för många patogener. Det är också resistent mot nedbrytning av bakteriella enzymer. Agar smälter vid en annan temperatur än den vid vilken den stelnar, en egenskap som kallas hysteres. Den är i allmänhet resistent mot skjuvkrafter; dock kan olika agarer ha olika gelstyrka. Agar används vanligtvis i en slutlig koncentration av 1 –2 % för att stelna odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Färg Mycket ljus till medium beige
Koncentration 1.5%
Innehåll och lagring <30 °C
Tillsats Agar av teknisk kvalitet
Form Dehydretat pulver
Kvalitet Teknisk
För användning med (applikation) Bakteriologiska odlingsmedier
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g