Läs mer
BD Difco™ Agar, teknisk
Produktkod. p-4886727
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Behållare
Flaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11783523
Brand: BD 281210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används vid framställning av mikrobiologiska odlingsmedier. BD™ Difco™ Agar, Technical är ett stelningsmedel med bredare kvalitetskontrollparametrar än andra bakteriologiska agarer. Emellertid övervakas lösligheten, gelningstemperaturen och soliditeten noggrant för att tillåta dess användning.
Teknisk agar är lämplig för många bakteriologiska tillämpningar. Denna agar är inte mycket bearbetad, har bredare tekniska specifikationer än andra agarer och rekommenderas inte för tillväxt av kräsna organismer. Den visar bra kulturell respons (i näringsbuljong) på Escherichia coli 25922 och Staphylococcus aureus 25923.
  • Förlust vid torkning (LOD):≤ 20 %
  • Aska(%):≤ 6,5 %
  • Kalciumμ g/g (ppm):≤ 3 000 ppm
  • Magnesiumμ g/g (ppm):≤ 1 300 ppm
  • Smältpunkt:≤ 85 °C
  • Gelningspunkt: 32 39 –°C
  • Gelstyrka: 613g/cm 3
  • pH (1,5 % lösning, 25 °C): 5,9
  • Antal sporer: 4 300 CFU/g
  • Standard plattantal: 2 725 CFU/g
  • Oorganiska ämnen: Kalcium 0,110%, Klorid 0,172%, Kobolt< 0,001 %, koppar< 0,001 %, Järn 0,002 %, Bly< 0,001%, Magnesium 0,093%, Mangan< 0,001 %, nitrat< 0,005 %, Fosfat 0,015 %, Kalium 0,124 %, Natrium 0,932 %, Sulfat 0,367 %, Svavel 0,646 %, Tenn< 0,001 %, zink< 0,001 %
Agar är en fykokolloid utvunnen från en grupp rödlila marina alger (klass Rhodophyceae). Agar är det valda gelningsmedlet eftersom det förblir fast vid tillväxttemperaturer för många patogener. Det är också resistent mot nedbrytning av bakteriella enzymer. Agar smälter vid en annan temperatur än den vid vilken den stelnar, en egenskap som kallas hysteres. Den är i allmänhet resistent mot skjuvkrafter; dock kan olika agarer ha olika gelstyrka. Agar används vanligtvis i en slutlig koncentration av 1 –2 % för att stelna odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Färg Mycket ljus till medium beige
Koncentration 1.5%
Innehåll och lagring <30 °C
Tillsats Agar av teknisk kvalitet
Form Dehydretat pulver
Kvalitet Teknisk
För användning med (applikation) Bakteriologiska odlingsmedier
Förpackningstyp Behållare
Kvantitet 2 kg