Läs mer
BD Bacto™ Tryptic Soy Broth (Soybean-Casein Digest Medium)
Produktkod. 11738163
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11738163
Brand: BD 211822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överensstämmer med USP- och EP-specifikationer. BD™ Bacto™ Tryptisk sojabuljong (Soybean-Casein Digest Medium) är ett uttorkat medium för allmänt bruk för isolering, upptäckt och odling av många olika mikroorganismer.
Tryptisk sojabuljong (Soybean-Casein Digest Medium) är ett allmänt medium som används i kvalitativa procedurer för odling av kräsna och icke-kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover. TSB är ett näringsrikt medium som kommer att stödja tillväxten av en mängd olika mikroorganismer, inklusive vanliga aeroba, fakultativa och anaeroba bakterier och svampar.
  • Denna formulering ingår i USP som ett medium för användning vid utförande av mikrobiella räkningstester och tester för specificerade mikroorganismer vid testning av icke-sterila farmaceutiska produkter.
  • TSB valdes av USDA Animal and Plant Health Inspection Service för att upptäcka livsdugliga bakterier i levande vacciner.
  • TSB rekommenderas för testning av bakteriella föroreningar i kosmetika och uppfyller etablerade standarder inom livsmedelsindustrin.
  • På grund av dess förmåga att främja tillväxt, rekommenderas TSB också för användning som inokulat för diskdiffusion och agarspädningstestning av antimikrobiell känslighet enligt standardiserad av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
  • Används vid isolering av: Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Färg Ljus beige
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Form Dehydrerad (fritt flytande, homogen)
Medietyp Tryptisk sojabuljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Bukspottkörtelns nedbrytning av kasein 17 g/l, papaisk nedbrytning av sojabönor 3 g/l, dextros 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l
För användning med (applikation) Odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 2 kg