Learn More
BD Bacto™ Tryptic Soy Broth (Soybean-Casein Digest Medium)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
missing translation for 'unitSize'
2kg
500g
Description
Tryptisk sojabuljong (Soybean-Casein Digest Medium) är ett allmänt medium som används i kvalitativa procedurer för odling av kräsna och icke-kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover. TSB är ett näringsrikt medium som kommer att stödja tillväxten av en mängd olika mikroorganismer, inklusive vanliga aeroba, fakultativa och anaeroba bakterier och svampar.
- Denna formulering ingår i USP som ett medium för användning vid utförande av mikrobiella räkningstester och tester för specificerade mikroorganismer vid testning av icke-sterila farmaceutiska produkter.
- TSB valdes av USDA Animal and Plant Health Inspection Service för att upptäcka livsdugliga bakterier i levande vacciner.
- TSB rekommenderas för testning av bakteriella föroreningar i kosmetika och uppfyller etablerade standarder inom livsmedelsindustrin.
- På grund av dess förmåga att främja tillväxt, rekommenderas TSB också för användning som inokulat för diskdiffusion och agarspädningstestning av antimikrobiell känslighet enligt standardiserad av Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
- Används vid isolering av: Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Färg | Ljus beige |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Form | Dehydrerad (fritt flytande, homogen) |
| Medietyp | Tryptisk sojabuljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Bukspottkörtelns nedbrytning av kasein 17 g/l, papaisk nedbrytning av sojabönor 3 g/l, dextros 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l |
| För användning med (applikation) | Odling av kräsna och icke kräsna mikroorganismer från en mängd olika kliniska och icke-kliniska prover |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto